Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64012.MD H64012.03
H64012.MDEA 185 EUR InStock
H64012.MD H64012.03
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Purity: 95% CAS No.: 1141878-45-6 Molecular Formula: C9H12BF3N2O3 Formula Weight: 264.01 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD17214248


Formel: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
MDL Number: MFCD17214248
CAS-Nummer: 1141878-45-6
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge