2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H64067.03 H64067.06
H64067.03EA 155 EUR InStock
H64067.03 H64067.06
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Purity: 95% CAS No.: 10276-09-2 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 0.957 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Colourless Melting Point: -6° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 1700758 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00196967
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 185 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0,957
MDL Number: MFCD00196967
CAS-Nummer: 10276-09-2
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge