Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H64295.03 H64295.06
H64295.03EA 46.4 EUR InStock
H64295.03 H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 52289-54-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.107 Refractive Index: 1.5710 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 262-267° lit. Beilstein Reference: 1933786 MDL No.: MFCD02261771


Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 262…267 °C (Lit.)
Dichte: 1.107
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261771
CAS-Nummer: 52289-54-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge