2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64394.03 H64394.06 H64394.14
H64394.03EA 33.9 EUR InStock
H64394.03 H64394.06 H64394.14
2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 95%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 72587-15-6 Molecular Formula: C6H2ClF3N2O2 Formula Weight: 226.54 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 7586778 MDL No.: MFCD06255171
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226.54 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06255171
CAS-Nummer: 72587-15-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge