Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64416.MD H64416.03 H64416.06
H64416.MDEA 59.7 EUR InStock
H64416.MD H64416.03 H64416.06
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 862129-81-5 Molecular Formula: C11H19BO2S Formula Weight: 226.14 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 11090000 MDL No.: MFCD10700154


Formel: C₁₁H₁₉BO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10700154
CAS-Nummer: 862129-81-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge