Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H64468.03 H64468.06
H64468.03EA 76.5 EUR InStock
H64468.03 H64468.06
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride 98%
tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 77497-74-6 Molecular Formula: C14H19NO2.HCl Formula Weight: 269.77 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 5744730 MDL No.: MFCD04114841


Formel: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233.311 g/mol
MDL Number: MFCD04114841
CAS-Nummer: 77497-74-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge