2-Amino-9,9-dimethylfluorene 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64771.06
H64771.06EA 219 EUR InStock
H64771.06
2-Amino-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 108714-73-4 Molecular Formula: C15H15N Formula Weight: 209.29 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 15506865 MDL No.: MFCD09953790
Formel: C₁₅H₁₅N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953790
CAS-Nummer: 108714-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge