3-Oxocyclobutancarbonsäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64774.06 H64774.14
H64774.06EA 73.6 EUR InStock
H64774.06 H64774.14
3-Oxocyclobutancarbonsäure 98%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 23761-23-1 Molecular Formula: C5H6O3 Formula Weight: 114.10 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 69-70° Beilstein Reference: 2078401 MDL No.: MFCD00100900
Formel: C5H6O3
Melting Pt: 69…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100900
CAS-Nummer: 23761-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge