Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64924.06 H64924.14
H64924.06EA 48.3 EUR InStock
H64924.06 H64924.14
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Purity: 98% CAS No.: 89976-12-5 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Off-white Beilstein Reference: 2506013 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01631684


Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631684
CAS-Nummer: 89976-12-5
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..