Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64945.03 H64945.06
H64945.03EA 71.9 EUR InStock
H64945.03 H64945.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Purity: 98% CAS No.: 72587-18-9 Molecular Formula: C6H4ClF3N2 Formula Weight: 196.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white to brown Beilstein Reference: 19757170 MDL No.: MFCD07375383


Formel: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196.557 g/mol
MDL Number: MFCD07375383
CAS-Nummer: 72587-18-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge