Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Brom-3-nitro-6-picolin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64982.06 H64982.14
H64982.06EA 177 EUR InStock
H64982.06 H64982.14
2-Brom-3-nitro-6-picolin 98%
2-Brom-3-nitro-6-picolin
Purity: 98% CAS No.: 374633-31-5 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 138200 MDL No.: MFCD03095212


Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095212
CAS-Nummer: 374633-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge