Cloflucarban 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H65397.MD
H65397.MDEA 71.5 EUR InStock
H65397.MD
Cloflucarban 97%
Cloflucarban
Purity: 97% CAS No.: 369-77-7 Molecular Formula: C14H9Cl2F3N2O Formula Weight: 349.13 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00867294
Formel: C₁₄H₉Cl₂F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00867294
CAS-Nummer: 369-77-7
EINECS: 206-724-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge