Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Test fluids for viscometers

Lieferant: HAAKE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


082-5042 082-5043 082-5044 082-5303 082-5046 082-5336 082-5377 082-5335 082-5375 082-5410 082-5412 082-5411
HAAK082-5042EA 180 EUR InStock
HAAK082-5042 HAAK082-5043 HAAK082-5044 HAAK082-5303 HAAK082-5046 HAAK082-5336 HAAK082-5377 HAAK082-5335 HAAK082-5375 HAAK082-5410 HAAK082-5412 HAAK082-5411
Test fluids for viscometers
Standards Viskosimetrie-Standards
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.

Achtung! Bitte beachten: * Measurement temperature 25 °C


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge