Einhngethermostat SC 150 L (230V/50 HZ) 1 * 1 ST
Lieferant: HAAKE
Einhngethermostat SC 150 L (230V/50 HZ) 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Einhängethermostat SC 150 L (230V/50 HZ) 1 * 1 ST HAAK154-0001 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 154-0001
Lokale Artikelnummer:: HAAK154-0001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder