Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) -Lösung Indikator, zur COD-Bestimmung (niedrige Bereich)
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2055133
HACH2055133EA 23.4 EUR InStock
HACH2055133
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) -Lösung Indikator, zur COD-Bestimmung (niedrige Bereich)
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Oxidation-reduction indicator solution used in determination of COD, low range, by ferrous titration.
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..