Mangan-Reagenziensatz, LR
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2243300
HACH2243300EA 229 EUR InStock
HACH2243300
Mangan-Reagenziensatz, LR
Umwelt-Prüfkits
Reagenziensatz zur Bestimmung von Mangan durch die PAN-Methode.
Lieferumfang: Reagenziensatz umfasst Ascorbinsäure-Pulverkissen, Alkali-Cyanid-Reagens und eine PAN-Indikatorlösung (0,1% für 100 Tests).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge