ISE standards
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30749 2406549 23249 2351749 2354153 2370853 1279249 2318149 1474949 2305442 2835153
HACH30749EA 38.2 EUR InStock
HACH30749 HACH2406549 HACH23249 HACH2351749 HACH2354153 HACH2370853 HACH1279249 HACH2318149 HACH1474949 HACH2305442 HACH2835153
ISE standards
Standards Umweltanalyse-Standards
ISE-Standards werden zur Kalibrierung von Messsystemen für ionenselektive Elektroden durch Abstimmung des Elektrodenausgangs mit der Konzentration des Analyten verwendet. Für die Analyse werden Paare von Standards mit Konzentrationen, die sich durch einen Faktor von zehn unterscheiden, verwendet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge