Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumthiosulfat 0.02256 mol/l (0.02256 N) in wässriger Lösung

Lieferant: HACH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


2409101
HACH2409101EA 28 EUR InStock
HACH2409101
Natriumthiosulfat 0.02256 mol/l (0.02256 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat


Formel: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge