Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Glutaraldehyd
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2587200
HACH2587200EA 741 EUR InStock
HACH2587200
Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Glutaraldehyd
Umwelt-Prüfkits
Testsätze für Glutaraldehyd dienen zur Überwachung von Desinfektionsprozessen.
  • Einfaches und kostengünstiges Verfahren mit Farbscheibe
  • Genaue und schnelle Ergebnisse
  • Leicht zu transportierender Testsatz
Lieferumfang: Drei Reagenzien, Farbscheiben, Farbvergleichsbox (Komparator), Flaschen, Sprinklerkappen, Spritzen, Zylinder, Marker, Ampullenöffner, Leistungsschalter, Reinstwasser, Betrachtungsröhrchen, Anleitungsblatt und Tragekoffer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..