Kaliumhydrogenphthalat ≥99,95% ACS
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31534
HACH31534EA 148 EUR InStock
HACH31534
Kaliumhydrogenphthalat ≥99,95% ACS
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
MDL Number: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
Merck Index: 13,07694
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=cc8e011180c68e19e524dd3eb6f3b34f86486515&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99,95 - 100,05%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge