Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Clamp holder

Lieferant: Hach

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

32600
HACH32600EA 48.6 EUR InStock
HACH32600
Clamp holder
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Clamp holder for rods or pipes between 11 and 22 mm diameter in any type of right-angle clamp setup (horizontal or vertical).

Comes with two 45° angle ribbed thumb screws.

Achtung! Bitte beachten: Not recommended for use with support ring stands.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge