Test kits, photometrisch, freies Chlor, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LCK410
HACHLCK410EA 46.3 EUR InStock
HACHLCK410
Test kits, photometrisch, freies Chlor, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Küvetten-Test für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,05-2,0 mg/L Cl2 und Chlordioxid, 0,09-3,8 mg/L ClO2. Maximale Sicherheit und einfaches Handling.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Zertifizierungen: ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge