Tischtrübungsmessgeräte, TU52
Lieferant: Hach
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LPV4429903022 LZY898 LZY835 LZY901 LZY837 LZY899 LZY877
HACHLPV4429903022EA 6760 EUR InStock
HACHLPV4429903022 HACHLZY898 HACHLZY835 HACHLZY901 HACHLZY837 HACHLZY899 HACHLZY877
Tischtrübungsmessgeräte, TU52
Trübungsmessgeräte
Diese Lasertrübungsmessgeräte verfügen über ein leistungsfähiges optisches Messsystem. Mittels elektromagnetischer Wellen ermöglicht es die RFID (Radio-Frequency Identification),Tags zu identifizieren und nachzuverfolgen.
  • Einzigartige 90×360° Erkennungstechnologie
  • Übereinstimmende Ergebnisse zwischen
  • Labor und Prozess
  • Datenmanagement durch USB-Anschluss oder Ethernet-Schnittstelle
Sie können sowohl für Prozess- als auch Labormessungen in Trinkwasser-Anwendungen mit niedrigen Trübungsbereichen verwendet werden.
Zertifizierungen: ISO 7027 und EPA 180.1
Lieferumfang: Werden mit Bedienungsanleitung, einem Stablcal® Set (10, 20, 600 NTU), Netzteil, einer Staubschutzhaube und einem Küvettenhalter geliefert.
Achtung! Bitte beachten: Bei Export verwenden Sie bitte die Version ohne RFID.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge