Thermomixer
Lieferant: HAEP LABOR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
980623003 980423003 980523003
HAEP980623003EA 2760 EUR InStock
HAEP980623003 HAEP980423003 HAEP980523003
Thermomixer
Schüttler Inkubationsschüttler
Thermomixer für einen oder zwei Blöcke, die für Reaktionsgefäße, Zentrifugenröhrchen, Küvetten, PCR-Platten, Mikrotiter- und Deep-Well-Platten geeignet sind. Auch bei Temperaturverteilung über den gesamten Block werden Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über den kompletten Temperaturbereich gewährleistet. Besitzt Automatikanlauf, die Bewegungsrichtung kann mit der Software geändert werden, Timerfunktion: 1 min bis 99,99 Std. oder Dauerbetrieb und Dokumentation über eine USB-Schnittstelle. Die abrupte Stoßbewegung der MHL 23 mit Reziprokbewegung führt zu einer kontrollierten Übertragung der mechanischen Energie auf die Probe – besonders nützlich bei kleinen Probenmengen.
  • Mikroprozessorsteuerung mit selbstoptimierendem Digitalregler
  • Schnelle Aufheizzeiten
  • Bis zu 30 separate Zeitphasen und Temperaturrampen programmierbar
  • Funktion für kurzen Mischvorgang, Intervall-Mischen mit Stoßeffekt
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 61010-1: IP 34
Bestellinformation: Blöcke müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge