Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vacuum aspiration system, AC 02/ AC 04

Lieferant: HAEP LABOR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

981423101 981423001
HAEP981423101EA 1590 EUR InStock
HAEP981423101 HAEP981423001
Vacuum aspiration system, AC 02/ AC 04
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Vacuum aspiration system.

  • The membrane pumps generates the final volume of 250 mbar and can aspirate about 25 L/min
  • The security filter prevents the leaking of liquids.
  • With silicone hose 3 mm

Lieferumfang: The system includes 2 l or 4 l bottles including fast lock clutches, filter and ventilation insert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge