Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, SoftGrip™
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
55019-36 55019-32 55019-38 55019-40 55019-11 55019-13 55019-15 55019-17 55019-19 55019-30 55019-34 55019-01 55019-03 55019-05 55019-07 55019-09
HAMI55019-36EA 347 EUR InStock
HAMI55019-36 HAMI55019-32 HAMI55019-38 HAMI55019-40 HAMI55019-11 HAMI55019-13 HAMI55019-15 HAMI55019-17 HAMI55019-19 HAMI55019-30 HAMI55019-34 HAMI55019-01 HAMI55019-03 HAMI55019-05 HAMI55019-07 HAMI55019-09
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, SoftGrip™
Pipetten Mikropipetten
Dank des leicht konturierten Griffs und des gebogenen Fingerbügels sind die Pipetten sehr bequem zu halten. Der schmale Abwurf besteht aus starkem, chemikalienbeständigem Polymer. Das schlanke Design ermöglicht es, den Boden von engen Röhrchen zu erreichen, ohne extra lange Spitzen benutzen zu müssen.
  • Hergestellt aus hochqualitativen, modernen Materialien; konstruiert für eine jahrelange zuverlässige Funktion
  • Alle Pipetten sind komplett autoklavierbar für einfache Dekontaminierung und Sterilisierung, ohne Auseinandernehmen und Rekalibrierung
  • Isolierter Volumenring verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
  • Vergrößerter, einfach zu lesender Mikrometer garantiert reproduzierbare und präzise Volumeneinstellung
  • Jede Pipette erfüllt oder übertrifft die Industrie-Standards für Genauigkeit und Präzision, wenn sie in Verbindung mit Hamilton Universal AdvanTip Precision Pipettenspitzen benutzt werden
Sechs Modelle mit einstellbarem Volumen und zehn Modelle mit festem Volumen decken den Volumenbereich von 0,2 µl bis zu 1 ml ab. Alle Pipetten haben farbkodierte Kolbenknöpfe und Etiketten für eine einfache Volumenidentifizierung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge