Untersuchungshandschuhe, Peha-soft®
Lieferant: HARTMANN PAUL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9421605 9421615 9421625 9421635
HART9421605EA 18.6 EUR InStock
HART9421605 HART9421615 HART9421625 HART9421635
Untersuchungshandschuhe, Peha-soft®
Handschuhe
Diese Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex sind ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Ebenfalls für den Einsatz in allen Bereichen geeignet, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und wo ein hohes Tastempfinden sowie ein guter Sitz erforderlich sind. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwendbar.
  • Nicht steril, puderfrei
  • Hochelastisch und reißfest
  • Texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
  • Die doppelte Chlorinierung sorgt für ein bequemes Anziehen, einen hervorragenden Sitz und ein hohes Tastempfinden
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge