Peha-Soft® Nitrile weiße puderfreie Nitrilhandschuhe
Lieferant: HARTMANN PAUL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9422161 9422171 9422181 9422063 9422072 9422082 9422092
HART9422161EA 21.5 EUR InStock
HART9422161 HART9422171 HART9422181 HART9422063 HART9422072 HART9422082 HART9422092
Peha-Soft® Nitrile weiße puderfreie Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Diese latexfreien Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe sind aus weichem Nitrilkautschuk hergestellt.
  • Mit chlorierter Innenfläche für leichtes Anziehen
  • Strukturierung der Fingerpartie sorgt für optimalen Halt
  • Hochelastisch und besonders reißfest
  • Hervorragende Passform und hohes Tastgefühl
  • Beidseitig tragbar
Ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen das Personal einem besonderen Kontaminationsrisiko ausgesetzt ist; besonders geeignet für Personen, die zu Latexallergien neigen oder Überempfindlichkeitsreaktionen auf Handschuhpuder zeigen. Auch in Laboren einsetzbar, z. B. beim Kontakt mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Darf im direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden.
Zertifizierungen: EN 374, EN 455, Kat. I+II. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge