Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Lieferant: HARTMANN PAUL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
942595 9425894 9425904 9425914 9425924 9425934 9425944 9425954 9425964
HART942595EA 103 EUR InStock
HART942595 HART9425894 HART9425904 HART9425914 HART9425924 HART9425934 HART9425944 HART9425954 HART9425964
Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Handschuhe
Puderfreier Einmal-OP-Handschuh aus dünnem und besonders weichem Latex, besonders leichtes Anziehen durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastgefühl, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreies Tragen durch vollanatomische Passform.
  • Anspruchsvoll
  • Raffiniert und glatt, ohne rutschig zu sein
  • Steril
  • paarweise versiegelt mit Ozonschutz
Peha-taft® Latex ist ein Medizinprodukt gemäß EN 455 und persönliche Schutzausrüstung gemäß EN 374, geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien.
Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und für Risikopatienten als Überhandschuh bei Double-Glove-Verwendung.
Empfohlen als Überhandschuh in Kombination mit Peha-Unterhandschuh Latex.
Erreicht einen AQL-Level von 0,65.
Verpackung: Eine Faltschachtel mit 50 Stück, eine Schachtel mit 6 Faltschachteln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge