ANALYSENSIEB BUCHENHOLZ - 80 mm Nutzhhe Rahmen aus Buchenholz, Metalldrahtgewebe aus Edelstahl Maschenweite gem DIN ISO 3310-1 Inkl. Fabrikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10 204 1 * 1 ST
Lieferant: HAVERBOECKER
ANALYSENSIEB BUCHENHOLZ - 80 mm Nutzhhe Rahmen aus Buchenholz, Metalldrahtgewebe aus Edelstahl Maschenweite gem DIN ISO 3310-1 Inkl. Fabrikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10 204 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ANALYSENSIEB BUCHENHOLZ - 80 mm Nutzhöhe Rahmen aus Buchenholz, Metalldrahtgewebe aus Edelstahl Maschenweite gemäß DIN ISO 3310-1 Inkl. Fabrikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10 204 1 * 1 ST HAVE206172884 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 206172884
Lokale Artikelnummer:: HAVE206172884
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder