Wägepapiere
Lieferant: HEATHROW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HS120116
HEATHS120116EA 65.8 EUR InStock
HEATHS120116
Wägepapiere
Wägepapier
Diese Wägepapiere sind frei von Stickstoff und bieten so eine sehr glatte Oberfläche und eine gute Probenrückgewinnung.
  • Einweg
  • Stark genug, um dichtes Material zu tragen
Farbe: Weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge