Körbe für Probenröhrchen
Lieferant: HEATHROW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HS20341B
HEATHS20341BEA 57.7 EUR InStock
HEATHS20341B
Körbe für Probenröhrchen
Körbe Drahtkörbe
Körbe für Probenröhrchen aus Aluminium.
  • Leicht
  • Autoklavierbar
  • Robust
Sie können zum Spülen, Transportieren und Lagern von Laborglaswaren verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge