Becher, Medizin
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41102001 41102002 41102003 41102004 41102005
HECH41102001EA 1.7 EUR InStock
HECH41102001 HECH41102002 HECH41102003 HECH41102004 HECH41102005
Becher, Medizin
Becher
PP, durchscheinend.
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Verfügbar in verschiedenen Farben
Ideal für allgemeine Laboranwendung und zahlreiche andere Anwendungsgebiete. Mit geprägter Skala.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge