Nissel tubes
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41145010
HECH41145010EA 14.8 EUR InStock
HECH41145010
Nissel tubes
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Glass.
  • Fused blue graduation
For the volumetric determination of fibrin. With directions for use - "heat fibrin according to Schulz".
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge