Schraubverschlüsse
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41326032 41326040 41326055 41326018 41326025 41326028
215-2803EA 0.4 EUR InStock
215-2803 215-2802 HECH41326055 HECH41326018 HECH41326025 HECH41326028
Schraubverschlüsse
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, schwarz.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +110 °C
  • Nur zu den Flaschen 215-2814 bis 215-2819 passend
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge