Laboratory/media bottles, narrow neck, round, borosilicate glass, with screw cap
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 4.7 EUR InStock
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Laboratory/media bottles, narrow neck, round, borosilicate glass, with screw cap
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, klar
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rund, mit Graduierung, DIN GL 45 Gewinde, Ausgießring und blauer PP Schraubkappe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge