Laboratory tray set
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
42000016 42000024 42000040
HECH42000016EA 18.7 EUR InStock
HECH42000016 HECH42000024 HECH42000040
Laboratory tray set
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Complete laboratory tray set consists of plastic tray, Plexiglas® stand and 5 wide neck amber glass bottles (30 ml).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge