Pestles, borosilicate glass
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47029010 47029012
HECH47029010EA 24.1 EUR InStock
HECH47029010 HECH47029012
Pestles, borosilicate glass
Mörser und Pistille Pistille
Made of borosilicate glass 3.3.
  • Rough grinding surface
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge