Gesichtschutzschilder für medizinische Anwendungen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
49075010
HECH49075010EA 2.7 EUR InStock
HECH49075010
Gesichtschutzschilder für medizinische Anwendungen
Gesichtsschutz
Dieser Einweg-Gesichtsschutz besteht aus einem Kopfband aus nicht allergieauslösdem Faservlies und einem transparenten PC-Visier. Der Gesichtsschutz bedeckt das ganze Gesicht und nicht nur den Augenbereich wie z. B. OP-Brillen. Dadurch wird die Infektionsgefahr wesentlich verringert. Ideal für den Gebrauch in der Orthopädie, bei allgemeine Operationen, in der Chirurgie, Urologie und Zahnmedizin. Außerdem kann das Schutzschild beim Rettungsdienst, sowie in Laboratorien und Notaufnahmen verwendet werden.
  • Kann zusammen mit Operationsbrillen getragen werden
  • Schutzfolie verhindert Kratzer vor Gebrauch
  • Feuchtigkeitsaufnehmender Stoff des Haltebandes saugt auftretenden Schweiß an der Stirn oder den Schläfen gut auf
  • Individuelle Passform dank Klettverschluss
  • Großer Blickwinkel
  • Verhindert das direkte Einatmen von Rauch bei der Benutzung eines Kauters
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge