Assistent-Bürsten für Flaschen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41279010 91120000015 91231200030 91231200045 91231200060 91231200090
HECH41279010EA 6.6 EUR InStock
HECH41279010 HECH91120000015 HECH91231200030 HECH91231200045 HECH91231200060 HECH91231200090
Assistent-Bürsten für Flaschen
Bürsten
Eine Auswahl an Bürsten, erhältlich mit Nylon- oder Naturborsten, konzipiert für die Verwendung mit Laborflaschen und -kolben.
  • Für Steilbrustflaschen und -kolben mit runden Schultern und Gewinde
Die Bürsten verfügen über ein Kopfbündel zur besseren Reinigung der Böden von Flaschen und Kolben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge