Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Counting chambers, Thoma

Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40440703 40440702 40440701 92044002702 92044001702
631-0927EA 55.9 EUR InStock
631-0927 HECH40440702 HECH40440701 HECH92044002702 HECH92044001702
Counting chambers, Thoma
Objektträger Zählkammern
These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.

  • Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
  • Area of central square: 1 mm²
  • Depth of chamber: 0,1 mm (other depths on request)

Bestellinformation: Other depths are available on request.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge