Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
92209800105 92209800205 92209800409 92209800509 92209800810 42096008 92209800303
HECH92209800105EA 127 EUR InStock
HECH92209800105 HECH92209800205 HECH92209800409 HECH92209800509 HECH92209800810 HECH42096008 HECH92209800303
Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in Blau
  • Konformität zertifiziert (DE-M-Kennzeichnung)
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge