Reagenzglser, runder Boden, glatter Rand, AR/Soda-Glas, 300 St./ Karton 150 mm lang x 10 mm Durchm. auen, ca. 1,0 mm Wandstrke 1 * 300 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Reagenzglser, runder Boden, glatter Rand, AR/Soda-Glas, 300 St./ Karton 150 mm lang x 10 mm Durchm. auen, ca. 1,0 mm Wandstrke 1 * 300 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Reagenzgläser, runder Boden, glatter Rand, AR/Soda-Glas, 300 St./ Karton 150 mm lang x 10 mm Durchm. außen, ca. 1,0 mm Wandstärke 1 * 300 ST HECH92277504700 1 * 300 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 92277504700
Lokale Artikelnummer:: HECH92277504700
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder