SONDERANFERTIGUNG Reagenzglser, AR-Glas, 75 x 16 mm ,runder Boden, glatter Rand, Wand 1,0 mm, bei Sonderanfertigungen mssen Mehr- oder Mindermengen akzeptiert werden. Rcknahme ist nicht mglich 1 * 1.000 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
SONDERANFERTIGUNG Reagenzglser, AR-Glas, 75 x 16 mm ,runder Boden, glatter Rand, Wand 1,0 mm, bei Sonderanfertigungen mssen Mehr- oder Mindermengen akzeptiert werden. Rcknahme ist nicht mglich 1 * 1.000 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
SONDERANFERTIGUNG Reagenzgläser, AR-Glas, 75 x 16 mm Ø,runder Boden, glatter Rand, Wand 1,0 mm, bei Sonderanfertigungen müssen Mehr- oder Mindermengen akzeptiert werden. Rücknahme ist nicht möglich ! 1 * 1.000 ST HECH92277512460 1 * 1.000 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 92277512460
Lokale Artikelnummer:: HECH92277512460
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder