Aufnahme oder Rack fr die Aufnahme von 12 Reagenzglsern mit einem Durchmesser von 30 mm. Material: Edelstahl elektropoliert Eigenschaften: autoklavierbar und splmaschinenfest Winkelverstellung bis 90 Aufnahme ohne Futeil kann als Tisch-Gestell 1 * 1 ST
Lieferant: HEIDOLPH
Aufnahme oder Rack fr die Aufnahme von 12 Reagenzglsern mit einem Durchmesser von 30 mm. Material: Edelstahl elektropoliert Eigenschaften: autoklavierbar und splmaschinenfest Winkelverstellung bis 90 Aufnahme ohne Futeil kann als Tisch-Gestell 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Aufnahme oder Rack für die Aufnahme von 12 Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von 30 mm. Material: Edelstahl elektropoliert Eigenschaften: autoklavierbar und spülmaschinenfest Winkelverstellung bis 90° Aufnahme ohne Fußteil kann als Tisch-Gestell 1 * 1 ST HEID549-00120-00 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 549-00120-00
Lokale Artikelnummer:: HEID549-00120-00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder