Rotationsverdampfer RPM Regulierte Vakuumpumpe, Hei-VAC Vario Tec
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
591-00171-00
HEID591-00171-00EA 3384 EUR InStock
HEID591-00171-00
Rotationsverdampfer RPM Regulierte Vakuumpumpe, Hei-VAC Vario Tec
Pumpen Vakuumpumpen
Hei-VAC Vario Tec
Für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control.
  • Mit Kühler kombinierbar
Empfohlen für Lösungsmittel mit niedrigem oder mittlerem Siedepunkt.
Bestellinformation: Kühler nicht inklusive.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge