Kühler, Hei-CHILL 700 Pro
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
591-01650-00
HEID591-01650-00EA 4473 EUR InStock
HEID591-01650-00
Kühler, Hei-CHILL 700 Pro
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Leistungsstarke 700-W-Kühlung für jeden Verdampfungsprozess und große Volumina.
  • Hohe Leistung für schnelles Erreichen der Zieltemperatur und konstantes Halten der Werte auch bei Verwendung hochpolarer Lösungsmittel
  • Umweltfreundlich durch Verwendung natürlicher Kältemittel (R-290) und effizientes Kühlsystem mit energiesparenden Lüftern
  • Touchscreen-Controller mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
Reduzierte Laufgeräusche für komfortables Arbeiten dank drehzahlgeregelter Lüfter nach Ihren Anforderungen. Für Anwendungen von −10 bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von ±0,5 °C, zuverlässige Kühlung für unterschiedliche Arbeitsabläufe.
RS-232-Anschluss zur Ansteuerung Ihres Gerätes über eine Hei-VAP expert control bzw. ultimate control oder über die Heidolph Laborsoftwarelösungen.
Schutzklasse (EN 60529): IP 20
Schalldruck: 49 dB(A)
Schlauchanschlüsse: ⅜" Innengewinde
Kühlmittelbehälter: 5,5 bis 9,0 L
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge