Jars, white with red cap
Lieferant: Rosa Heinz GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41-0030 41-0150 41-0250 41-0100 41-1000 41-0010 41-0020 41-0075 41-200 41-0500 41-0200 41-0050
HEIZ41-0030EA 2.9 EUR InStock
HEIZ41-0030 HEIZ41-0150 HEIZ41-0250 HEIZ41-0100 HEIZ41-1000 HEIZ41-0010 HEIZ41-0020 HEIZ41-0075 HEIZ41-200 HEIZ41-0500 HEIZ41-0200 HEIZ41-0050
Jars, white with red cap
Dosen Dosen, Universal
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..