SCHLAUCH SIL. REINF ID15,88MM AD 24,51MM 1 * 3 m
Lieferant: HELIX MEDICAL EUROPE
SCHLAUCH SIL. REINF ID15,88MM AD 24,51MM 1 * 3 m
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
SCHLAUCH SIL. REINF ID15,88MM AD 24,51MM 1 * 3 m HELI0049446409 1 * 3 m
Hersteller-Artikelnummer:: 0049446409
Lokale Artikelnummer:: HELI0049446409
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder