Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluorescence cuvettes for flow-through meaurements

Lieferant: HELLMA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

176751-85-40 131-10-40 176754-1015-40
HELL176751-85-40EA 823 EUR InStock
HELL176751-85-40 HELL131-10-40 HELL176754-1015-40
Fluorescence cuvettes for flow-through meaurements
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
The cuvettes are designed with a chamber to minimise bubble formation.

  • Screw connections tested to 5 bar
  • Cells with inlet/outlet tubes tested at 3 bar
  • Contact surfaces treated to reduce bubble adhesion within the chamber

Suitable for high precision analytical techniques.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge